Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-RBFOX2 Mouse Polyclonal Antibody

Anti-RBFOX2 Mouse Polyclonal Antibody

50 µg
Catalog # ABNOH00023543-B01P
Supplier:   Abnova
Anti-RBFOX2 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00023543-B01P
Supplier:  Abnova
Anti-RBFOX2 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-RBFOX2 Mouse Polyclonal Antibody

50 µg

Price
SFr. 468.00
Log in for availability
1 * 50 µG
Product Details & Documents

Type: Primary
Antigen: RBFOX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Documents

Specifications
  • Taglia:
    50 µg
  • Western blot:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Cat. No.:
    ABNOH00023543-B01P
  • Sinomini antigene:
    fxh|RTA|HNRBP2|Fox-2|FOX2|RBM9|HRNBP2|dJ106I20.3
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Simbolo dell'antigene:
    RBFOX2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Mouse
  • ID gene:
    23543
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Tipo di anticorpi:
    RNA binding protein, fox-1 homolog 2
  • ImmunoChimica:
    Yes