Anti-GIT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B5-B9]
100 µg
Codice catalogo ABNOH00009815-M01
Nome del fornitore: Abnova
Anti-GIT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B5-B9]
Codice catalogo ABNOH00009815-M01
Nome del fornitore: Abnova
Vai a
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: GIT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B5-B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Documents
TDS_ABNOH00009815-M01.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Taglia:100 µg
- Western blot:Yes
- Reattività:Human
- Assorbimento incrociato:No
- Coniugazione:Non coniugato
- Cat. No.:ABNOH00009815-M01
- Sinomini antigene:CAT-2|CAT2
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Simbolo dell'antigene:GIT2
- Clonalità:Monoclonale
- Ospite:Mouse
- ID gene:9815
- Temperatura di spedizione:Ice
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:Cool
- Tipo di anticorpi:G Protein-Coupled Receptor Kinase Interacting ArfGAP 2
- ImmunoChimica:Yes
- Clone:3B5-B9
- ELISA:Yes



