Anti-MEF2C Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI1B6]
Katalognr. ORIGTA700065
Anbieter: OriGene
Technische Daten
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Myocyte enhancer factor 2C
- Simbolo dell'antigene:MEF2C
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:OTI1B6
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Epitopo:Full length
- Assorbimento incrociato:none
- Forma:Liquid
- Tampone di conservazione:Stored in PBS (pH 7,4) with 0,05% sodium azide, 10mg/ml BSA, 50% glycerol
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:50 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Recommended Dilutions: 1:250-1:1000
Type: Primary
Antigen: MEF2C (myocyte enhancer factor 2C)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human