ContactUsLinkComponent
Anti-RPS6KA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-RPS6KA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA312503
Supplier:  OriGene
Anti-RPS6KA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA312503
Supplier:  OriGene
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Ribosomal Protein S6 Kinase, 90kDa, Polypeptide 5
  • Simbolo dell'antigene:
    RPS6KA5
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    internal
  • Assorbimento incrociato:
    none
  • Forma:
    Liquid
  • Tampone di conservazione:
    Phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by affinity chromatography
  • Conf:
    100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:3000; Immunochemistry: 1:50-1:100; ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: RPS6KA5 (ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse