Anti-PRPSAP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ORIGTA308166
Supplier: OriGene
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated Protein 2
- Simbolo dell'antigene:PRPSAP2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- Forma:Liquid
- Numero amminoacido:1 to 369
- Tampone di conservazione:0,1M Tris, 0,1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0,01% Thimerosal was added as a preservative.
- Peso molecolare:41 kDa
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Protein
- Purificazione:purified by antigen affinity chromatography
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
Recommended Dilutions: Immunochemistry/Immunofluorescence:1:100-1:1000; Western Blot:1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: PRPSAP2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse