ContactUsLinkComponent
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: 3.9]
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: 3.9]
Nome del fornitore:  Tonbo Biosciences
Certificati
undefined
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: 3.9]
Nome del fornitore:  Tonbo Biosciences
Specifiche
  • Catalog No:
  • 60-0116-T100
  • 60-0116-T025
  • Simbolo dell'antigene:
  • ITGA10
  • ITGA10
  • Tipo di anticorpi:
  • Integrin Alpha 10
  • Integrin Alpha 10
  • Sinomini antigene:
  • integrin alpha-X|integrin aX|ITGAX|AI449405|CD11 antigen-like family member C|N418|Cr4|Cd11c
  • integrin alpha-X|integrin aX|ITGAX|AI449405|CD11 antigen-like family member C|N418|Cr4|Cd11c
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • PE (Ficoeritrina)/Cy7®
  • PE (Ficoeritrina)/Cy7®
  • Clone:
  • 3.9
  • 3.9
  • Reattività:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 3687
  • 3687
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralisation:
  • Yes
  • Yes
  • Assorbimento incrociato:
  • none
  • none
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice
  • Ice
  • Applicazioni testate:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together