ContactUsLinkComponent
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: ICRF44]
undefined
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: ICRF44]
  • Catalog No:
  • 50-0118-T025
  • 50-0118-T100
  • Simbolo dell'antigene:
  • ITGAM
  • ITGAM
  • Tipo di anticorpi:
  • Integrin Alpha M
  • Integrin Alpha M
  • Sinomini antigene:
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • CD11B|integrin subunit alpha M|MAC-1|MO1A|MAC1A|SLEB6|CR3A
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • PE (Ficoeritrina)
  • PE (Ficoeritrina)
  • Clone:
  • ICRF44
  • ICRF44
  • Reattività:
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Macaque, Chimpanzee, Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 3684
  • 3684
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralisation:
  • Yes
  • Yes
  • Purificazione:
  • Yes
  • Yes
  • Assorbimento incrociato:
  • No
  • No
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Cool
  • Applicazioni testate:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Frequently Bought Together