ContactUsLinkComponent
Anti-CD3E Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: 17A2]
Anti-CD3E Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: 17A2]
Nome del fornitore:  Tonbo Biosciences
Certificati
undefined
Anti-CD3E Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))/Cy7®) [clone: 17A2]
Nome del fornitore:  Tonbo Biosciences
Specifiche
  • Catalog No:
  • 25-0032-U025
  • 25-0032-U100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD3G
  • CD3G
  • Tipo di anticorpi:
  • CD3 antigen, gamma polypeptide
  • CD3 antigen, gamma polypeptide
  • Sinomini antigene:
  • T3g|Ctg3|Ctg-3
  • T3g|Ctg3|Ctg-3
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • APC (Allofilcocianina)/Cy7®
  • APC (Allofilcocianina)/Cy7®
  • Clone:
  • 17A2
  • 17A2
  • Reattività:
  • Mouse
  • Mouse
  • Ospite:
  • Rat
  • Rat
  • ID gene:
  • 12502
  • 12502
  • Isotipo:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Assorbimento incrociato:
  • none
  • none
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice
  • Ice
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together