Anti-TOB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP8571A
Nome del fornitore: Abgent
Vai a
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: TOB1 (transducer of ERBB2, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Documents
AP8571a.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Western blot:Yes
- Reattività:Human|Mouse
- Immunogeno:This Mouse Hoxa11 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 141-169 amino acids from the Central region of mouse Hoxa11.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Sequenza:ASSDYPGDKNAEKGC
- Tampone di conservazione:PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
- Coniugazione:Non coniugato
- Cat. No.:ABGEAP8571A
- Epitopo:Center
- Sinomini antigene:MGC34446|APRO6|TROB|MGC104792|TOB|TROB1|PIG49
- Simbolo dell'antigene:TOB1
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- ID gene:15396
- Citometria a flusso:Yes
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Tipo di anticorpi:Transducer of ERBB2 1
- ImmunoChimica:Yes
- Concentrazione:0,5 mg/ml
- ELISA:Yes