Anti-PI3 Kinase p85 (PIK3R3) Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP8025A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:PI3 kinase p85
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-Terminal (300–400 aa)
- Assorbimento incrociato:No
- ID gene:9397
- Sinomini antigene:phosphatidylinositol 3-kinase|p85-ALPHA|p85|phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha|PI3K regulatory subunit alpha|GRB1|PI3-kinase subunit p85-alpha|phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha
- Tampone di conservazione:PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
- Sequenza:IEPDKDNVRQEPYSC
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:0,5 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:This NMT2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 125-153 amino acids from the C-terminal region of human NMT2.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PI3 Kinase p85 (PIK3R3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse