Anti-ALDH3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP7849A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Aldehyde Dehydrogenase 3 Family, member A1
- Simbolo dell'antigene:ALDH3A1
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:SPRE_HUMAN.|SDR38C1|Sepiapterin reductase 7,8 dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductase|member 1|Short chain dehydrogenase/reductase family 38C|SPR
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ALDH3A1 (aldehyde dehydrogenase 3 family, member A1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human