Anti-ADAMTS19 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP7448C
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 19
- Simbolo dell'antigene:ADAMTS19
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:middle
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ADAMTS19 (ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse