Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-MOB1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MOB1B Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP7031B
Nome del fornitore:  Abgent
undefined
Anti-MOB1B Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP7031B
Nome del fornitore:  Abgent

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    MOB1 Mps One Binder kinase activator-like 1A (yeast)
  • Simbolo dell'antigene:
    MOBKL1A
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    C-terminal
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Conf:
    400 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: MOB1B (MOB kinase activator 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human