Anti-IGFBP4 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP6941A
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 4
- Simbolo dell'antigene:IGFBP4
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:HT29-IGFBP|IBP4|insulin-like growth factor-binding protein 4|IGFBP-4|IGF-binding protein 4|BP-4
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: IGFBP4 (insulin-like growth factor binding protein 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse