Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-FA49A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-FA49A Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP5361A
Nome del fornitore:  Abgent
undefined
Anti-FA49A Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP5361A
Nome del fornitore:  Abgent

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Family with sequence similarity 49, member A
  • Simbolo dell'antigene:
    FAM49A
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Reattività:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    N-terminal
  • Sinomini antigene:
    KIAA0719|Mitochondrial import receptor subunit TOM70|Translocase of outer membrane 70 kDa subunit|Mitochondrial precursor proteins import receptor|TOMM70A
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Conf:
    400 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: FA49A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse