Anti-SFT2D3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP5268A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:SFT2 domain containing 3
- Simbolo dell'antigene:SFT2D3
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:ZWINT1|human ZW10 interacting protein-1|zwint-1|KNTC2AP|ZW10-interacting protein 1|ZW10 interactor|HZwint-1
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: SFT2D3 (SFT2 domain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human