Anti-LRRN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP4916A
Nome del fornitore: Abgent
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Leucine Rich Repeat Neuronal 3
- Simbolo dell'antigene:LRRN3
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:HHL|Transcription factor HES-1|HL|HRY|Hairy homolog|Hairy and enhancer of split 1|Hairy-like
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: LRRN3 (leucine rich repeat neuronal 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human