Anti-MEF2C Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP3382A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Myocyte enhancer factor 2C
- Simbolo dell'antigene:MEF2C
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Sinomini antigene:MADS box transcription enhancer factor 2 polypeptide C myocyte enhancer factor 2C|Myocyte enhancer factor 2C|Similar to MADS box transcription enhancer factor 2 polypeptide C|MEF2Cphospho S387|MEF2C_HUMAN.|Myocyte specic enhancer factor 2C
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MEF2C (myocyte enhancer factor 2C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human