Anti-M6PR Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP2792A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Mannose-6-phosphate receptor
- Simbolo dell'antigene:M6PR
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:MPR46|MPRD|M6PR|MPR 46|Cation-dependent mannose-6-phosphate receptor|CD Man-6-P receptor|46 kDa mannose 6-phosphate receptor|CD-MPR
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: M6PR (mannose-6-phosphate receptor (cation dependent))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse