Anti-UFC1 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP2187B
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1
- Simbolo dell'antigene:UFC1
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-Terminal
- Assorbimento incrociato:No
- Sinomini antigene:Ubiquitin-fold modier-conjugating enzyme 1|UFC1_HUMAN|CGI-126|Ubiquitin fold modier conjugating enzyme 1|UFC1|HSPC155|Ufm1 conjugating enzyme 1|Ufm1-conjugating enzyme 1.
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: UFC1 (ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse