Anti-MSTN Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP2068A
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Myostatin
- Simbolo dell'antigene:MSTN
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-Terminal ( 1–100 aa)
- Assorbimento incrociato:No
- Sinomini antigene:GDF8|CMPT|MSLHP
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: MSTN (myostatin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human