Anti-PI3KC3 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP1851A
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Phosphatidylinositol-4-Phosphate 3-Kinase, Catalytic Subunit Type 3
- Simbolo dell'antigene:PIK3C3
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3|Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit|PI3-kinase type 3|PIK3C3|hVps34|VPS34
- Sequenza:G24
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: PI3KC3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human