Anti-CDH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP1499B
Nome del fornitore: Abgent
Vai a
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: CDH3 (cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Documents
AP1499b.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Western blot:Yes
- Reattività:Human
- Coniugazione:Non coniugato
- Cat. No.:ABGEAP1499B
- Epitopo:C-terminal
- Sinomini antigene:Cdhp|AI385538|HJMD|CDHP|PCAD|Pcad|P-Cadherin|Cadp
- Simbolo dell'antigene:CDH3
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- Temperatura di spedizione:Ice
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:Cool
- Tipo di anticorpi:Cadherin 3
- ImmunoChimica:Yes
- ELISA:Yes