Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-APOO Rabbit Polyclonal Antibody

Anti-APOO Rabbit Polyclonal Antibody

Codice catalogo ABGEAP13324A
Nome del fornitore:   Abgent
Anti-APOO Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP13324A
Nome del fornitore:  Abgent
Anti-APOO Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-APOO Rabbit Polyclonal Antibody
Price
SFr. 361.00
Log in per disponibilità
1 * 400 µl
Product Details & Documents

Type: Primary
Antigen: APOO (apolipoprotein O)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human

Documents

Specifiche
  • Western blot:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Immunogeno:
    This APOO antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 9-38 amino acids from the N-terminal region of human APOO.
  • Purificazione:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Sequenza:
    APKKDSPPKNSVKVDC
  • Tampone di conservazione:
    PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Peso molecolare:
    22.285 kDa
  • Cat. No.:
    ABGEAP13324A
  • Epitopo:
    N-Terminal
  • Sinomini antigene:
    FAM121B|My025|Mic23|MIC26
  • Simbolo dell'antigene:
    APOO
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • ID gene:
    79135
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Tipo di anticorpi:
    Apolipoprotein O
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Concentrazione:
    0,5 mg/ml
  • ELISA:
    Yes
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..