Anti-CASP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP1313B
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Caspase 6
- Simbolo dell'antigene:CASP6
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-terminal
- Sinomini antigene:caspase 6|apoptotic protease MCH-2|caspase-6|CASP-6|apoptosis-related cysteine protease
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CASP6 (caspase 6, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse