Anti-NKX2-2 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP12730C
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:NK2 homeobox 2
- Simbolo dell'antigene:NKX2-2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:middle
- Sinomini antigene:CSX3|NK2.3|NKX2C|NKX4-3|NKX2.3
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: NKX2-2 (NK2 homeobox 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human