Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-LOC339742 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-LOC339742 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP11905B
Anbieter:  Abgent
Anti-LOC339742 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP11905B
Anbieter:  Abgent

Technische Daten

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Inositol Polyphosphate-5-Phosphatase B
  • Simbolo dell'antigene:
    LOC339742
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    C-terminal
  • Sinomini antigene:
    5PTase
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Conf:
    400 µl

Technische Daten

Über diesen Artikel

Type: Primary
Antigen: LOC339742
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human