Anti-CCDC54 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 46CT61.6.4]
ABGEAP11474C
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Coiled-coil Domain Containing 54
- Simbolo dell'antigene:CCDC54
- Clonalità:Policlonale
- Clone:46CT61.6.4
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:middle
- Sinomini antigene:NYD-SP17|SP17
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: CCDC54 (coiled-coil domain containing 54)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human