Anti-F8A1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 228CT4.1.3]
Codice catalogo ABGEAP11393A
Nome del fornitore: Abgent
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:NACHT, LRR And PYD Domains-Containing protein 12
- Simbolo dell'antigene:F8A1
- Clonalità:Policlonale
- Clone:228CT4.1.3
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Sinomini antigene:PAN6|RNO2|RNO|NALP12|PYPAF7|FCAS2|CLR19.3
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: F8A2 (coagulation factor VIII-associated 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human