Anti-CALML4 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP10243B
Nome del fornitore: Abgent
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Calmodulin-Like 4
- Simbolo dell'antigene:CALML4
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitopo:484–499 aa
- Assorbimento incrociato:No
- Sinomini antigene:NY-BR-20
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:400 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: CALML4 (calmodulin-like 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse