Anti-GIT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP61662_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:G Protein-Coupled Receptor Kinase Interacting ArfGAP 2
- Simbolo dell'antigene:GIT2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-terminal
- Assorbimento incrociato:none
- ID gene:9815
- Sinomini antigene:CAT-2|CAT2
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Conf:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GIT2 (G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: