Anti-IFNA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 24B10]
ABFRLF-MA0364
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Interferon alpha 2
- Simbolo dell'antigene:IFNA2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:24B10
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- ID gene:3440
- Sinomini antigene:IFN-alphaA|INFA2|IFNA2B|IFNA
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipment
- Concentrazione:2 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli (His-IFNa2)
- Purificazione:Protein G purified
- Taglia:100 µl
- Conf:0,1 mL
Interferon alpha-2(IFNa2) which have antiviral activities, produced by macrophages. Three forms exist; alpha-2a, alpha-2b and alpha-2c.
Western Blot: 2.0 ?g/ml; Immunoprecipitation: 2.0 ?g;
Type: Primary
Antigen: IFNA2 (interferon, alpha 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 24B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human