Anti-PTPRM Mouse Monoclonal Antibody [clone: T5-AF1A8]
Codice catalogo ABFRLF-MA0354
Nome del fornitore: AbFrontier
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Protein tyrosine phosphatase receptor type M
- Simbolo dell'antigene:PTPRM
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:T5-AF1A8
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- ID gene:5797
- Sinomini antigene:RPTPU|hR-PTPu|RPTPM|PTPRL1|R-PTP-MU
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipmen
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli
- Purificazione:Ammonium sulfate precipitation
- Taglia:100 µl
- Conf:0,1 mL
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Western Blot: 1:1,000; Immunoprecipitation: 1ug;
Type: Primary
Antigen: PTPRM (protein tyrosine phosphatase, receptor type, M)
Clonality: Monoclonal
Clone: T5-AF1A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human