Anti-mRNA capping enzyme Mouse Monoclonal Antibody [clone: T16-AF3F1]
ABFRLF-MA0353
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:RNA guanylyltransferase and 5'-phosphatase
- Simbolo dell'antigene:RNGTT
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:T16-AF3F1
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- ID gene:8732
- Sinomini antigene:HCE|HCE1|CAP1A|hCAP
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipmen
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli
- Purificazione:Ammonium sulfate precipitation
- Taglia:100 µl
- Conf:0,1 mL
Western Blot: 1:2,000;
Type: Primary
Antigen: mRNA capping enzyme (mRNA capping enzyme)
Clonality: Monoclonal
Clone: T16-AF3F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human