Anti-DUSP28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AF16B7]
Catalog # ABFRLF-MA0343
Supplier: AbFrontier
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Dual specificity phosphatase 28
- Simbolo dell'antigene:DUSP28
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:AF16B7
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- ID gene:285193
- Sinomini antigene:DUSP26|VHP
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipment
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli
- Purificazione:Ammonium sulfate precipitation
- Taglia:100 µl
- Conf:0,1 mL
Specifications
About this item
Western Blot: 1:2,000; Immunoprecipitation: 2.5 ?l;
Type: Primary
Antigen: DUSP28 (dual specificity phosphatase 28)
Clonality: Monoclonal
Clone: AF16B7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human