Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Portaflaconi
VWR®, Portaflaconi
Portaflaconi con manico di sicurezza, 2,5 l, bianco
Codice catalogo 215-3582
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Portaflaconi
Codice catalogo 215-3582
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Portaflaconi
VWR®, Portaflaconi
Portaflaconi con manico di sicurezza, 2,5 l, bianco
Price
SFr. 64.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
I flaconi di vetro sono progettati per contenere liquidi ma, in caso di rottura, i liquidi pericolosi possono mischiarsi con i frammenti di vetro. Questo portaflaconi protegge persone e proprietà dalle schegge di vetro e limita l'esposizione a liquidi infiammabili o corrosivi.
  • Perdite di liquido e rotture ridotte al minimo
  • Meccanismo di apertura e chiusura semplice
  • Basso impatto ambientale: manico dalla struttura robusta e impermeabile ai liquidi
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    2,5 l
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Portaflaconi con manico di sicurezza