ContactUsLinkComponent
Agitatore per piastre/microprovette/Vortex ad alta velocità combinato, MPS-1
Agitatore per piastre/microprovette/Vortex ad alta velocità combinato, MPS-1
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Certificates
undefined
Agitatore per piastre/microprovette/Vortex ad alta velocità combinato, MPS-1
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0961
  • 444-0962
  • Modello:
  • MPS-1
  • MPS-1
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale
  • Orbitale
  • Ampiezza di agitazione:
  • 3 mm
  • 3 mm
  • Intervallo di velocità:
  • 300 - 3200 min⁻¹
  • 300 - 3200 min⁻¹
  • Capacità max.:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • L×P×A:
  • 234×220×150 mm
  • 234×220×150 mm
  • Peso:
  • 4,7 kg
  • 4,7 kg