LIDA
Coperchio per vaso di Dewar a forma sferica, 22-23 AL
Catalog # KGWA1961
Supplier: KGW
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Coperchio per vaso di Dewar a forma sferica, 22-23 AL
- Seq:01
- Evaporazione giornaliera:0,4 L
- Capacità:3 L
- Cat. No.:KGWA1961
- Modello:22-23 AL
- Altezza interna:305
- Altezza totale:380 mm
- Ø est.:225 mm