Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Timer digitale, monocanale
VWR®, Timer digitale, monocanale
Timer digitale, monocanale, viola/bianco, ±0,01% (5 s), 0,1 s, 81,3×71,1×30,5 mm
Catalog # 609-0206
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Timer digitale, monocanale
Catalog # 609-0206
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Timer digitale, monocanale
VWR®, Timer digitale, monocanale
Timer digitale, monocanale, viola/bianco, ±0,01% (5 s), 0,1 s, 81,3×71,1×30,5 mm
Price
SFr. 36.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questo timer con dieci pulsanti consente l'immissione diretta per velocizzare la programmazione del tempo desiderato. Prevede diverse opzioni di montaggio, ad esempio in piano su un banco di lavoro oppure verticale, fissaggio a camice da laboratorio o superficie metallica.
  • Conteggio progressivo e conto alla rovescia e indicazione del tempo trascorso dopo il conto alla rovescia
  • Capacità di 99 minuti, 99 secondi
  • Allarmi acustici e visivi
  • Memoria per ultima impostazione
  • Richiede due batterie AAA
Certifications: Collaudato e controllato singolarmente utilizzando NIST in laboratorio accreditato A2LA (N. certificazione 2448.01), a garanzia della conformità alla norma ISO 17025:2005. Conforme a RoHS.
Delivery information: con supporto rotante, parte posteriore magnetica, clip da taschino, due batterie AAA e certificato di calibrazione.
Specifications
  • Risoluzione:
    0,1 s
  • Colore:
    viola/bianco
  • Descrizione:
    Timer digitale, monocanale
  • L×P×A:
    81,3×71,1×30,5 mm
  • Accuratezza:
    ±0,01% (5 s)