Fissativo citologico, Q Path® Labofix
Q Path® Labofix è un fissativo spray per citologia in grado di fissare e conservare elementi cellulari ottenuti da strisci ginecologici e non ginecologici dopo la loro distribuzione su un vetrino.
- Easy and quick use
Il principio si basa su una reazione di disidratazione seguita dalla protezione degli elementi cellulari.
Uso rapido e semplice: Vaporizzare due volte sopra lo striscio e lasciare asciugare per tre minuti, quindi portare i campioni in laboratorio e colorarli.
: IVD reagent
- Forma:Colourless liquid
- Densità:0,820 – 0,860
Frequently Bought Together