Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, Securitainer®
Container, Securitainer®
Nome del fornitore:   COVERA
Container, Securitainer®
Nome del fornitore:  COVERA
Certificates
Container, Securitainer®
Container, Securitainer®
13 varianti
Product Details & Documents
SECURITAINER®, made of white PP is an effective security container. It has two main uses: as an individual transport container for glass vials and as packaging for materials and substances sensitive to dampness.
  • The tamper-proof seal guarantees that the packaging has not been opened-providing increased product security
  • The seal prevents manipulation of vials, labels and their contents
  • The strong, light construction protects the contents effectively
  • Easy to handle
  • Lids to be ordered seperately
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Dimensione tappo
    Ø collo
    Disponibilità
    Price
  • 27 ml
    51 mm
    26 mm
    26 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.250 ST
    1 * 1.250 ST - SFr. 744.00
    SFr. 744.00
    1 * 1.250 ST
       SFr. 744.00
  • 49 ml
    52 mm
    35 mm
    35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 700 ST
    1 * 700 ST - SFr. 487.00
    SFr. 487.00
    1 * 700 ST
       SFr. 487.00
  • 77 ml
    82 mm
    35 mm
    35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 400 ST
       SFr. 190.00
  • 105 ml
    58 mm
    49 mm
    49 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 368.00
    SFr. 368.00
    1 * 300 ST
       SFr. 368.00
  • 135 ml
    75 mm
    49 mm
    49 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 240 ST
    1 * 240 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 240 ST
       SFr. 195.00
  • 153 ml
    85 mm
    49 mm
    49 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 220 ST
    1 * 220 ST - SFr. 380.00
    SFr. 380.00
    1 * 220 ST
       SFr. 380.00
  • 260 ml
    90 mm
    62 mm
    62 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 135 ST
    1 * 135 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 135 ST
       SFr. 208.00
  • 327 ml
    113 mm
    62 mm
    62 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 180 ST
    1 * 180 ST - SFr. 304.00
    SFr. 304.00
    1 * 180 ST
       SFr. 304.00
  • 880 ml
    100 mm
    109 mm
    109 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 48 ST
    1 * 48 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 48 ST
       SFr. 350.00
Securitainer®-Caps
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Dimensione tappo
    Ø collo
    Disponibilità
    Price
  • COVEC26/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    26 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3.900 ST
    1 * 3.900 ST - SFr. 599.00
    SFr. 599.00
    1 * 3.900 ST
       SFr. 599.00
  • COVEC49/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    49 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.200 ST
    1 * 1.200 ST - SFr. 526.00
    SFr. 526.00
    1 * 1.200 ST
       SFr. 526.00
  • COVEC62/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    62 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 900 ST
    1 * 900 ST - SFr. 594.00
    SFr. 594.00
    1 * 900 ST
       SFr. 594.00
  • COVEC109/01
    Securitainer®-cap
    Securitainer®-cap
    109 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 180 ST
    1 * 180 ST - SFr. 566.00
    SFr. 566.00
    1 * 180 ST
       SFr. 566.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..