ContactUsLinkComponent
Humidity and temperature loggers, OPUS 10
 :  LUFFT G
Humidity and temperature loggers, OPUS 10
 :  LUFFT G
  • Catalog No:
  • 628-9221
  • LUFF8152.10U
  • LUFF8152.10
  • Sensore:
  • NTC
  • NTC
  • NTC
  • Display:
  • LCD (65×40 mm)
  • LCD (65×40 mm)
  • LCD (65×40 mm)
  • Interfaccia:
  • RS232
  • USB
  • RS232
  • Durata batteria:
  • 400 days
  • 20 - 50 h
  • 2 years
  • Intervalli di registrazione:
  • 1/10/30/60 s
  • 1/10/30/60 s
  • 1/10/30/60 s
  • Peso:
  • 250 g
  • 250 g
  • 250 g
  • L×P×A:
  • 115×108×25 mm
  • 115×108×25 mm
  • 115×108×25 mm
  • Memoria dati - N. letture:
  • 120000
  • 120000
  • 120000
  • Batteria:
  • 3,6 V (mono cell)
  • 3,6 V (mono cell)
  • 3,6 V (mono cell)
Frequently Bought Together