ContactUsLinkComponent
Water purification system, arium® advance EDI
Water purification system, arium® advance EDI
Nome del fornitore:  Sartorius
Certificati
undefined
Water purification system, arium® advance EDI
Nome del fornitore:  Sartorius
Specifiche
  • Catalog No:
  • 171-1298
  • 171-1296
  • 171-1297
  • Modello:
  • arium® advance EDI
  • arium® advance EDI
  • arium® advance EDI
  • Portata:
  • =3 l/min
  • =3 l/min
  • =3 l/min
  • Resistività a +25 °C:
  • 5 - 15 MΩ.cm
  • 5 - 15 MΩ.cm
  • 5 - 15 MΩ.cm
  • Particelle:
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • Microrganismi:
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • L×P×A:
  • 350×451×501 mm
  • 350×451×501 mm
  • 350×451×501 mm
  • Peso operativo con serbatoio pieno:
  • 26 kg
  • 26 kg
  • 26 kg
  • Peso:
  • 19 kg
  • 19 kg
  • 19 kg