Peqlab, PCR Tubes
Nome del fornitore: VWR Collection
Informazioni su questo articolo
These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
- Ultra-thin walls for rapid heat transfer
- Certified free from DNase, RNase and human DNA
- Manufactured from polypropylene under strict quality control guidelines
Available with domed or flat caps.
4 varianti
Product Details & Documents
These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
- Ultra-thin walls for rapid heat transfer
- Certified free from DNase, RNase and human DNA
- Manufactured from polypropylene under strict quality control guidelines
Available with domed or flat caps.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 732-3206
- 732-3207
- 732-3215
- 732-3216
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS
- IRECS
- IRECS
- IRECS
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreCapacitàConfezioneDisponibilitàPrice
- 732-3206PCR tubes with domed capPCR tubes with domed captrasparente0,2 ml2 bags of 500Log in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 44.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.732-3206Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECSProduzione a basso impatto - 732-3207PCR tubes with flat capsPCR tubes with flat capstrasparente0,5 ml4 bags of 250Log in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 74.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.732-3207Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECSProduzione a basso impatto - 732-3215PCR tubes with flat capPCR tubes with flat captrasparente0,2 ml2 bags of 500Log in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 43.40Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.732-3215Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECSProduzione a basso impatto - 732-3216PCR tubes with flat capPCR tubes with flat capcolori assortiti0,2 ml5 bags of 200Log in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 175.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.732-3216Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECSProduzione a basso impatto