ContactUsLinkComponent
VWR® Spec-Wipe® 3, Panni per camere bianche, preimbevuti
VWR® Spec-Wipe® 3, Panni per camere bianche, preimbevuti
Codice catalogo 115-0034
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR® Spec-Wipe® 3, Panni per camere bianche, preimbevuti
Codice catalogo 115-0034
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Confezione:
    75/sacchetto
  • Descrizione:
    Spec-Wipe® 3, imbevuto con IPA al 70%, acqua deionizzata al 30%
  • L×L:
    229×229 mm
  • Modello:
    Spec-Wipe® 3
  • Fibre (>100 µm):
    14,8×10³/m²
  • Grammatura:
    67 g/m²
  • Formazione di particelle (>=0,5 µm):
    17,1 × 10⁶/m²
  • Potere assorbente - velocità:
    1 s
  • Estraibili - con acqua deionizzata:
    0,056 g/m²
  • Estraibili - con alcool isopropilico:
    0,015 g/m²
  • Ioni - sodio:
    11,2 ppm
  • Ioni - cloruro:
    7,8 ppm
  • Conf:
    75
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Questi panni in tessuto non tessuto, 45% poliestere e 55% cellulosa, sono progettati per le operazioni di pulizia di banchi a flusso laminare, superfici di camere bianche e strumentazione per impieghi generici. Il panno è preimbevuto con solvente semiconduttore (70% IPA/30% DIW) per la conservazione sicura, la miscelazione e la dispensazione.
  • I sacchetti richiudibili mantengono l'integrità del prodotto, preservando i livelli di pulizia e saturazione
  • I panni preimbevuti riducono la quantità di solvente utilizzata, la miscelazione delle sostanze chimiche e gli scarti
  • Materiale interlacciato ad acqua senza uso di sostanze chimiche, riduce la contaminazione ionica
Per camere bianche di classe 1000, ISO 6.
Colore: bianco
Non sterile.
Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use
*I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904