Tester per oli di cottura digitale, testo 270
Catalog # 620-2783
Supplier: Testo
Specifications
- Range di misura:40...200 °C / 0,0...40,0 % TPM
- Risoluzione:0,1 °C / 0,5 % TPM (+40...+190 °C)
- Peso:255 g
- L×P×A:170×50×300 mm
- Accuratezza:±1,5 °C / ±2 % TPM (+40...+190 °C)
- Conf:1
Specifications
About this item
Questo termometro digitale garantisce la qualità dell'olio di cottura negli ambienti della ristorazione e dei servizi alimentari.
- TPM 0,5 - 40% per indicare la necessità di cambiare l'olio
- Barra visibile a tre colori e allarme acustico
- Valori limite per ottimizzare l'uso dell'olio di cottura
- Affidabile, robusto e facile da pulire
- Nessuna necessità di raffreddare il sensore tra una misurazione e l'altra
Sensore TPM (materiali polari totali) capacitivo anti-urto rivestito in metallo.
Delivery: fornito con custodia protettiva lavabile in lavastoviglie TopSafe, cinturino da polso, olio di riferimento, valigetta di trasporto in alluminio e batterie AAA.