Funnels, thistle
254 mm, 6,4 mm, 41 mm
Codice catalogo BELAF147510000
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent
- Chemical resistant
- Unbreakable and safe
- Steam autoclavable at 121 °C
Specifiche
- Ø esterno imbuto:41 mm
- Ø esterno stelo:6,4 mm
- Lunghezza asta:254 mm