Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Coloranti
Reagenti per microscopia e colorazione
Immersion oil
Immersion oil
Immersion oil
Codice catalogo MOTI1101001300011
Nome del fornitore:
MOTIC
Numero CAS:
Espandi l'immagine
Immersion oil
Codice catalogo MOTI1101001300011
Nome del fornitore:
MOTIC
Numero CAS:
Specifiche
Conf:
1
Descrizione:
Olio di immersione (5 ml)
Seq:
901
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto