Robotic tips for Hamamatsu 6000 and 7000 systems, Axygen®
Codice catalogo AXYGFDSS-1536-BK-R
Nome del fornitore: Corning
Specifiche
- Confezione:384 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
- Sterili:-
- Volume:50 µl
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Colore puntale:Nero
- Per uso con:Head FDSS 7000
- Filtro:-
- Conf:19.200
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These black automation tips made of PP are engineered to the exact specifications of the original equipment manufacturers’ tips, ensuring complete compatibility and a consistent fit.
- Conductive tips
- Certified DNase-/RNase-free and non pyrogenic for complete protection against contamination
- Optimised fine point for accurate dispensing