VWR®, Timer digitale, quattro canali, con lavagna bianca
Catalog # 609-0208
Anbieter: VWR Collection
Technische Daten
- Colore:bianco
- Descrizione:Timer digitale, quattro canali, con lavagna bianca
- L×P×A:114,3×25,4×88,9 mm
- Conf:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Questo timer ha una lavagna bianca incorporata, con pennarello e cancellino, che aiuta a mantenere la traccia del tempo trascorso e di altre informazioni importanti. Offre diverse opzioni di montaggio: sul banco, verticale e fissaggio su superfici metalliche.
- Conteggio progressivo e conto alla rovescia commutabili con indicazione del tempo trascorso dopo il conto alla rovescia
- Capacità commutabile da 23 ore, 59 minuti a 59 minuti, 59 secondi
- Allarme acustico per ciascun canale
- Memoria dell'ultima impostazione
- Segnale acustico a conferma della pressione del tasto per immissione dati
Certifications: Collaudato e controllato singolarmente utilizzando NIST in laboratorio accreditato A2LA (N. certificazione 2448.01), a garanzia della conformità alla norma ISO 17025:2005. Conforme a RoHS.
Delivery: con batterie e certificato di calibrazione. Richiede due batterie AAA.